주요 문서
692115
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid
97%
동의어(들):
3,5-Difluorohydrocinnamic acid, 3-(3,5-Difluorophenyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8F2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
59-61 °C
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)CCc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
InChI key
SAAKANGUQMVTHQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)