주요 문서
692085
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-pyridinecarbonitrile
97%
동의어(들):
2-Cyano-6-methoxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
134.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
62-67 °C
SMILES string
COc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H6N2O/c1-10-7-4-2-3-6(5-8)9-7/h2-4H,1H3
InChI key
LTSUUWWSGRKYFO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)