주요 문서
691852
Sigma-Aldrich
1,3,6-Trichloroisoquinoline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H4Cl3N
CAS Number:
Molecular Weight:
232.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
125-129 °C
작용기
chloro
SMILES string
Clc1ccc2c(Cl)nc(Cl)cc2c1
InChI
1S/C9H4Cl3N/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)13-9(7)12/h1-4H
InChI key
IQEHNPFLYOSKCB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)