주요 문서
691836
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-hydroxypyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
174.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
166-170 °C
작용기
bromo
SMILES string
Oc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H
InChI key
VNYBIBSZZDAEOK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)