주요 문서
691615
Sigma-Aldrich
(+)-Vinylboronic acid pinanediol ester
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H19BO2
Molecular Weight:
206.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +30.0°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.479
density
1.002 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@H]2C[C@@H]3OB(O[C@]3(C)[C@@H]1C2)C=C
InChI
1S/C12H19BO2/c1-5-13-14-10-7-8-6-9(11(8,2)3)12(10,4)15-13/h5,8-10H,1,6-7H2,2-4H3/t8-,9-,10+,12-/m1/s1
InChI key
POAOFRAFKLHZGL-MWGHHZFTSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)