주요 문서
691380
Sigma-Aldrich
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Arxada quality, ≥93.0% (GC)
동의어(들):
TMD, Diketene acetone adduct
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩665,637
25 KG
₩6,329,540
180 KG
₩26,707,695
₩665,637
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩665,637
25 KG
₩6,329,540
180 KG
₩26,707,695
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
142.15
Beilstein:
2408
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩665,637
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥93.0% (GC)
양식
liquid
품질
Arxada quality
제조업체/상표
Arxada AG
불순물
≤0.10% diketene (GC)
≤0.4% dehydracetic acid (GC)
≤0.5% 4-methyl-3-penten-2-one (GC)
≤6.0% acetone (GC)
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
bp
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
InChI key
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one is generally used as a reactant for the synthesis of acetoacetic esters from aliphatic as well as aromatic alcohols.[1][2] It can also acetoacetylate amines and thiols.[3]
주의사항
products darkens with time
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, study of 3D structures, and pharmacological activities of lipophilic nitroimidazolyl-1, 4-dihydropyridines as calcium channel antagonist
Miri R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(14), 4842-4849 (2006)
Synthesis and biological evaluation of some new 1, 4-dihydropyridines containing different ester substitute and diethyl carbamoyl group as anti-tubercular agents
Khoshneviszadeh M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(4), 1579-1586 (2009)
Acetoacetylation with 2, 2, 6-trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one: a convenient alternative to diketene.
Clemens RJ and Hyatt JA.
The Journal of Organic Chemistry, 50(14), 2431-2435 (1985)