주요 문서
691003
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-penten-2-one
97%
동의어(들):
Acetylacetonamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩93,989
₩93,989
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩93,989
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
99.13
Beilstein:
1209344
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩93,989
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥96.5% (GC)
97%
양식
solid
작용기
amine
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(N)=CC(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4(6)3-5(2)7/h3H,6H2,1-2H3
InChI key
OSLAYKKXCYSJSF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)