주요 문서
690899
Sigma-Aldrich
α-Chlorophenylacetic acid
97.0%
동의어(들):
Chlorophenylacetic acid, Phenylchloroacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (T)
97.0%
양식
lumps
작용기
carboxylic acid
chloro
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
InChI key
QKSGIGXOKHZCQZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)