분석
≥98% (13C-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
양식
solid
mp
84 °C
적합성
complies for IR spectroscopy
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.COn1cc[n+](OC)c1
InChI
1S/C5H9N2O2.F6P/c1-8-6-3-4-7(5-6)9-2;1-7(2,3,4,5)6/h3-5H,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
KBRFXVGODOTNGL-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable