주요 문서
690554
Sigma-Aldrich
(S)-5-tert-Butyl hydrogen 2-azidoglutarate (dicyclohexylammonium) salt
99%
동의어(들):
(S)-2-Azido-pentanedioic acid 5-tert-butyl ester (dicyclohexylammonium) salt, (S)-2-Azidoglutaric acid 5-tert-butyl ester (dicyclohexylammonium) salt, Azido-Glu(OtBu)-OH (dicyclohexylammonium) salt, N3-Glu(OtBu)-OH (dicyclohexylammonium) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H15N3O4 · C12H23N
CAS Number:
Molecular Weight:
410.55
Beilstein:
5283884
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
분석
≥98.5% (CE)
99%
양식
powder
광학 활성
[α]/D +30±2°, c = 1% in ethanol
반응 적합성
reaction type: click chemistry
mp
138-142 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C9H15N3O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-9(2,3)16-7(13)5-4-6(8(14)15)11-12-10/h11-13H,1-10H2;6H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)/t;6-/m.0/s1
InChI key
HUGJJWGCHPWKGY-ZCMDIHMWSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)