690503
2,3-Bis(2,6-diisopropylphenylimino)butane
98%
동의어(들):
N,N′-(1,2-dimethyl-1,2-ethanediylidene)bis[2,6-bis(1-methylethyl)benzenamine, N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-2,3-butanediimine, Diacetyl-bis(2,6-isopropylphenylimine)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H40N2
CAS Number:
Molecular Weight:
404.63
Beilstein:
6746881
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
추천 제품
분석
97.5-102.5% (with HClO4, titration)
98%
양식
lumps
반응 적합성
reagent type: ligand
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1\N=C(C)\C(C)=N\c2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C28H40N2/c1-17(2)23-13-11-14-24(18(3)4)27(23)29-21(9)22(10)30-28-25(19(5)6)15-12-16-26(28)20(7)8/h11-20H,1-10H3/b29-21+,30-22+
InChI key
YUFQUBWPYIPRHZ-VFIVCBTMSA-N
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
Reactant for:
- Lanthanide(II)-alkali sandwich complexes
- Imido-amido Hf complexes
- Alkali metal compounds
- Tetracoordinated molybdenum(II) complexes
Reactant for:
- Complexation of dimethylmagnesium with α-diimines
- Transfer of tin and germanium atoms from N-heterocyclic stannylenes and germylenes to diazadienes
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.