주요 문서
689610
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitropyridine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
202.99
Beilstein:
120826
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥94.0% (GC)
95%
양식
solid
손실
≤5% loss on drying
작용기
bromo
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
InChI key
AFVITJKRFRRQKT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)