주요 문서
688312
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-dodecylthiophene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H27BrS
CAS Number:
Molecular Weight:
331.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.509
density
1.105 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C16H27BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13-14-18-16(15)17/h13-14H,2-12H2,1H3
InChI key
IMILVTHOOISGRW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.