주요 문서
68822
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
≥95.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
323.34
Beilstein:
9348574
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥95.0% (GC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C1(CC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H17NO4/c21-17(22)19(9-10-19)20-18(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,23)(H,21,22)
InChI key
OPPOISJKHBLNPD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)