주요 문서
687472
Sigma-Aldrich
Sodium palmitate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
동의어(들):
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Sodium hexadecanoate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3(CH213CH2)6CH213CD2CO2Na
Molecular Weight:
288.36
UNSPSC 코드:
12142201
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
분석
≥98% (CP)
형태
flakes
질량 이동
M+10
SMILES string
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13C]([2H])([2H])C(O[Na])=O
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
402.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
206 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)