주요 문서
687030
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)-2-chloropyridine-3-carboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H7BrClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
296.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
147-151 °C
SMILES string
Clc1ncc(cc1C=O)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H7BrClNO/c13-11-3-1-8(2-4-11)9-5-10(7-16)12(14)15-6-9/h1-7H
InChI key
ONLSOUWWZPSWCK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)