Key Documents
686948
Sigma-Aldrich
5-Methylpyrimidine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N2
CAS Number:
Molecular Weight:
94.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
bp
152-154 °C/760 mmHg
mp
33-37 °C
SMILES string
Cc1cncnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3
InChI key
TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
125.0 °F
Flash Point (°C)
51.67 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)