주요 문서
686611
Sigma-Aldrich
Polyester-32-hydroxyl-1-acetylene bis-MPA dendron, generation 5
97%
동의어(들):
Dendron-G5-Acetylene-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C158H252O94
Molecular Weight:
3655.64
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
설명
hydroxyl surface groups
분석
97%
양식
powder (lyophilized)
분자량
generation 5
특징
focal point acetylene
표면기 개수
32
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Soluble in a variety of solvents, such as THF, DMSO, DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 3,656
기타 정보
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
법적 정보
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.