추천 제품
Grade
hydrogen-storage grade
분석
95%
양식
powder
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
380-400 °C
density
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
[Li].CN
InChI
1S/Li.H2N/h;1H2/q+1;-1
InChI key
AFRJJFRNGGLMDW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 2
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
문서
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.