주요 문서
685763
Sigma-Aldrich
2,3-Diamino-5-bromopyrazine
97%
동의어(들):
5-Bromopyrazine-2,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5BrN4
CAS Number:
Molecular Weight:
189.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
212-216 °C (dec.)
작용기
bromo
SMILES string
Nc1ncc(Br)nc1N
InChI
1S/C4H5BrN4/c5-2-1-8-3(6)4(7)9-2/h1H,(H2,6,8)(H2,7,9)
InChI key
CPYAUFLEMLTQAA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)