주요 문서
685348
Sigma-Aldrich
N-Boc-indoline-7-carboxylic acid
90%
동의어(들):
1-(tert-Butoxycarbonyl)indoline-7-carboxylic acid, 2,3-Dihydro-indole-1,7-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
263.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
형태
solid
mp
182 °C (dec.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cccc(C(O)=O)c12
InChI
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-5-4-6-10(11(9)15)12(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI key
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Useful starter in indoline based natural product synthesis.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Heterocycles, 34, 1031-1031 (1992)