주요 문서
684562
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)naphthalene-6-boronic acid
동의어(들):
tert-Butyl[[6-(dihydroxyboryl)-2-naphthyl]oxy]dimethylsilane, [6-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]naphthalen-2-yl]boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H23BO3Si
CAS Number:
Molecular Weight:
302.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
powder
mp
244-248 °C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C16H23BO3Si/c1-16(2,3)21(4,5)20-15-9-7-12-10-14(17(18)19)8-6-13(12)11-15/h6-11,18-19H,1-5H3
InChI key
QJXUSWJSQVIBCP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
May contain varying amounts of anhydride
Reactant for:
  • Room temperature trifluoromethylation via copper catalyzed oxidative cross-coupling
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)