주요 문서
684554
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-6-bromonaphthalene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H21BrOSi
Molecular Weight:
337.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
61-64 °C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C16H21BrOSi/c1-16(2,3)19(4,5)18-15-9-7-12-10-14(17)8-6-13(12)11-15/h6-11H,1-5H3
InChI key
SSFFBVWGOVGZJB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)