주요 문서
683884
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16BNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
229.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
85-90 °C
작용기
nitrile
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2C#N
InChI
1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,1-4H3
InChI key
SKQNWSBNAIOCOC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)