주요 문서
683698
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14N2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
186.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
167-173 °C
작용기
hydrazine
SMILES string
Cl[H].Cc1cc(C)c(NN)c(C)c1
InChI
1S/C9H14N2.ClH/c1-6-4-7(2)9(11-10)8(3)5-6;/h4-5,11H,10H2,1-3H3;1H
InChI key
XFGPCULNJGZRTH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)