주요 문서
683353
Sigma-Aldrich
Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
greener alternative
동의어(들):
(1,5-Cyclooctadiene)bis(2-methylallyl)ruthenium, Bis(2-methallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium, Ru(Me-allyl)2(COD), Ruthenium(II) bis(2-methylallyl) 1,5-cyclooctadiene complex
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ru(methylallyl)2(COD)
CAS Number:
Molecular Weight:
319.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
powder
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
환경친화적 대안 제품 특성
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
81.7-82.4 °C (lit.)
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
−20°C
SMILES string
C1CC=CCCC=C1.CC(=C)C[Ru]CC(C)=C
InChI
1S/C8H12.2C4H7.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-4(2)3;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1-2H2,3H3;/b2-1-,8-7-;;;
InChI key
GRYFGFSAXGLJLN-PHFPKPIQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
법적 정보
A product of Umicore
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Water-react 3
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tuğçe Ayvalı et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(43), 15070-15079 (2017-10-27)
The choice of suitable organometallic precursors, [Re
문서
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.