주요 문서
683337
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4F2N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
186.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
216-220 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Nc1nc2c(F)cc(F)cc2s1
InChI
1S/C7H4F2N2S/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)12-7(10)11-6/h1-2H,(H2,10,11)
InChI key
DDKKXSCVPKDRRS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)