문서
683116
Sigma-Aldrich
Chiralyst P294
Umicore
동의어(들):
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I), Acetylacetonatonorbornadienerhodium(I), Norbornadiene(acetylacetonato)rhodium, (Acetylacetonato)(bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)rhodium(I)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15O2Rh
CAS Number:
Molecular Weight:
294.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
반응 적합성
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
176-178 °C (lit.)
SMILES string
C1C2C=CC1C=C2.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C7H8.C5H8O2.Rh/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-4(6)3-5(2)7;/h1-4,6-7H,5H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b;4-3-;
InChI key
IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.