문서
682926
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzophenone
95%
동의어(들):
(2-Bromophenyl)phenylmethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
261.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.6254
density
1.4309 g/mL at 25 °C
SMILES string
Brc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
ABEVIHIQUUXDMS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable