문서
68287
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,4-pentadiene
≥98.5%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH(CH3)CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
82.14
Beilstein:
1839458
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
5.11 psi ( 20 °C)
분석
≥98.5%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
density
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C=C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-6H,1-2H2,3H3
InChI key
IKQUUYYDRTYXAP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-29.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-34 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves