주요 문서
682713
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylboronic acid L-tartaric acid ester solution
1.0 M in THF
동의어(들):
2-(3-Nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane-4R,5R-dicarboxylic acid, L-TarB-NO2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8BNO8
CAS Number:
Molecular Weight:
280.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
양식
liquid
광학 활성
[α]22/D +9.0°, neat
농도
1.0 M in THF
refractive index
n20/D 1.4508
density
1.0525 g/mL at 25 °C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1OB(O[C@H]1C(O)=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H8BNO8/c13-9(14)7-8(10(15)16)20-11(19-7)5-2-1-3-6(4-5)12(17)18/h1-4,7-8H,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8-/m1/s1
InChI key
DKYPDMHYDHHGRL-HTQZYQBOSA-N
애플리케이션
In conjunction with NaBH4, this Lewis acid reduces prochiral alkyl aryl ketones with excellent enantioselectivity.[1][2]
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-0.0 °F
Flash Point (°C)
-17.78 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Kim, J.; Singaram, B.
Tetrahedron Letters, 47, 3901-3901 (2006)
Kim, J. et al.
Organic Process Research & Development, 10, 949-949 (2006)