Key Documents
682667
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6F3NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
221.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
138-142 °C
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)15-4-1-2-6(12)5(3-4)7(13)14/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI key
UXNGDCBPIGOZFO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)