주요 문서
682640
Sigma-Aldrich
Nanoclay, surface modified
contains 25-30 wt. % methyl dihydroxyethyl hydrogenated tallow ammonium
동의어(들):
Nanomer® I.34MN, Nanomer® clay, Montmorillonite clay
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
제품 682640은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
powder
포함
25-30 wt. % methyl dihydroxyethyl hydrogenated tallow ammonium
Matrix
Montmorillonite clay base material
입자 크기
≤20 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For representative application data and nanocomposite processing methods see datasheet N605.
Recommended for melt compounding with Nylon 6, 66 and other polyamides
  • Improve modulus
  • Increase barrier
  • Enhance chemical resistance
  • Increase heat deflection temperature (HDT)
법적 정보
Nanomer® clays are products of Nanocor Corporation
Product of Nanocor®, Inc.
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1