주요 문서
68240
Sigma-Aldrich
Cetyl alcohol - stearyl alcohol mixture
동의어(들):
Alcohol cetylis et stearylicus
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩231,826
₩231,826
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 G
₩231,826
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
₩231,826
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
일반 설명
Cetearyl alcohol is a combination of cetyl and stearyl fatty alcohols. It acts as an emulsion stabilizer, foam stabilizer, opacifying agent, and viscosity-increasing ingredient in both aqueous and nonaqueous solutions.[1][2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Transdermal delivery of Nigella sativa oil for topical application in 1-chloro-2, 4-dinitrobenzene-induced atopic dermatitis in rats
Chawla R and Chauhan A
Journal of PharmaSciTech, 6, 51-59 (2016)
Simple and rapid analytical method for the simultaneous determination of cetrimonium chloride and alkyl alcohols in hair conditioners
Terol A, et al.
International Journal of Cosmetic Science, 32(1), 65-72 (2010)