Key Documents
682055
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
95%
동의어(들):
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol, 1-Methyl-5-hydroxy-1H-pyrazole, 1-Methyl-5-hydroxypyrazole, 1-Methylpyrazol-5-ol, 2-Methyl-2H-pyrazol-3-ol, 5-Hydroxy-1-methylpyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
98.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
110-114 °C
SMILES string
Cn1nccc1O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-4(7)2-3-5-6/h2-3,7H,1H3
InChI key
CMXOTACIOGGSNH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)