주요 문서
68184
Sigma-Aldrich
Boc-4-tert-butyl-Phe-OH
≥98.0%
동의어(들):
Boc-4-tert-butyl-L-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H27NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
321.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0%
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-17(2,3)13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)23-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
InChI key
NGWQIBYYDHXJJR-AWEZNQCLSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)