주요 문서
681822
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoylacetonitrile
97%
동의어(들):
3-Oxo-3-(4-fluorophenyl)propionitrile, 4-Fluoro-γ-oxobenzenepropanenitrile, 4-Fluorophenacyl cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6FNO
CAS Number:
Molecular Weight:
163.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
84-88 °C
작용기
fluoro
ketone
nitrile
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
InChI key
LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)