주요 문서
681725
Sigma-Aldrich
(2-Benzyloxyphenyl)acetic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
242.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
91-95 °C
작용기
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3/c16-15(17)10-13-8-4-5-9-14(13)18-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,16,17)
InChI key
VFYKRBZHJFJOGQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)