주요 문서
681466
Sigma-Aldrich
Ethyl indole-3-carboxylate
96%
동의어(들):
3-(Ethoxycarbonyl)indole, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, NSC 63796
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
189.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
681466 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
96%
양식
solid
mp
120-124 °C
SMILES string
CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3
InChI key
XOUHVMVYFOXTMN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Precursor to 1,2-aziridinopyrrolo-indoles.[1]
Reactant for preparation of:
  • Indole-based heterocycles for synthesis of indole-based p38 inhibitors and gramines
  • Glycine receptor ligands
  • Inhibitors of Human 5-Lipoxygenase
  • Antimicrobial agents
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Edwin Vedejs et al.
The Journal of organic chemistry, 69(6), 1794-1799 (2004-04-03)
A convergent synthetic route to the 1,2-aziridinopyrrolo(1,2-a)indole 34 has been developed. Key features of this route include the deuterium kinetic isotope effect to block undesired indole lithiation during tin-lithium exchange from 27a to 30a, the intramolecular Michael addition to generate