주요 문서
681458
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate hydrochloride
95%
동의어(들):
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid methyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NCH(CF3)CH2CO2CH3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
207.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
95%
양식
solid
mp
96-101 °C
작용기
amine
ester
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)CC(N)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2.ClH/c1-11-4(10)2-3(9)5(6,7)8;/h3H,2,9H2,1H3;1H
InChI key
CKVHKPQCIBOZON-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)