주요 문서
681326
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonamide
90%
동의어(들):
SES-NH2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩443,352
₩443,352
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩443,352
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiCH2CH2SO2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
181.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩443,352
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
90%
양식
solid
mp
81-87 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)CCS(N)(=O)=O
InChI
1S/C5H15NO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3,(H2,6,7,8)
InChI key
MZASHBBAFBWNFL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Useful reagent for introduction of a SES-protected nitrogen functionality, which can be cleaved with fluoride ion.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl (or SES) group in amine protection and activation.
Patrice Ribière et al.
Chemical reviews, 106(6), 2249-2269 (2006-06-15)