분석
97%
형태
solid
mp
74-78 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-5-4-6-9(12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
InChI key
PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
Reactant for synthesis of:
- Julia coupling for synthesis of corydendramine A
- Cyclization-functionalization of nitrogen-containing dienes
Reactant for synthesis of:
- Heterocyclic compounds
- Anthranilamide inhibitors of factor Xa
- Human GnRH receptor antagonists
- Sphingosine-1-phosphate receptor agonists
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.