주요 문서
681261
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
96%
동의어(들):
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4F3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
191.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
184-188 °C
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-4(6(12)13)2-1-3-11-5/h1-3H,(H,12,13)
InChI key
BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)