주요 문서
681202
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-proline
97%
동의어(들):
(S)-N-Boc-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-L-Pro(4-oxo)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
229.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
광학 활성
[α]22/D +19.0 to +23.0°, c = 0.5 in acetone
mp
160 °C (dec.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
CKYGSXRXTIKGAJ-ZETCQYMHSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)