주요 문서
681067
Sigma-Aldrich
2-Aminothiophene-3-carbonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩62,321
₩62,321
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩62,321
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
124.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩62,321
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
104-108 °C
작용기
nitrile
SMILES string
Nc1sccc1C#N
InChI
1S/C5H4N2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2H,7H2
InChI key
XVGHZFWFGXDIOU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2