주요 문서
680931
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoro-1-nitrobenzene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3BrFNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
84-88 °C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
InChI key
VQCWSOYHHXXWSP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Building block for fused aromatic and heteroaromatic compounds
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
European Journal of Organic Chemistry, 2956-2956 (2006)