주요 문서
680621
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetrafluorophenylboronic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3BF4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
193.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
680621 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥95%
양식
solid
mp
128-132 °C
SMILES string
OB(O)c1c(F)cc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3BF4O2/c8-2-1-3(9)5(10)6(11)4(2)7(12)13/h1,12-13H
InChI key
FYJHKJSCYHAWFW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
  • Reactant for base-catalyzed hydrodeboration and deuterodeboration
May contain varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)