주요 문서
680478
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid N-butyldiethanolamine ester
97%
동의어(들):
6-Butyl-2-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H22BNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
247.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
126-130 °C
SMILES string
CCCCN1CCOB(OCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H22BNO2/c1-2-3-9-16-10-12-17-15(18-13-11-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,2-3,9-13H2,1H3
InChI key
XBJLGTGASXIEFZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)