주요 문서
680354
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylacetyl)thiophene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12OS
CAS Number:
Molecular Weight:
168.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.536
bp
114-116 °C/14 mmHg
density
1.070 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C9H12OS/c1-9(2,3)8(10)7-5-4-6-11-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
PMUOKYKJIKZPIR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98.89 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)