Key Documents
680168
Sigma-Aldrich
3-Fluoropiperidine hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10FN · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
139.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
204 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].FC1CCCNC1
InChI
1S/C5H10FN.ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
InChI key
RDJUBLSLAULIAT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable